Tisk…
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-oxindole
OR51359-1G OR51359-25G OR51359-5G
APOSOR51359-1GEA 622 CZK
APOSOR51359-1G APOSOR51359-25G APOSOR51359-5G
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 95%
5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191927
CAS číslo: 17630-75-0