Tisk…
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]aniline, 4-(4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)aniline
OR5129-25G OR5129-5G
APOSOR5129-25GEA 17130 CZK
APOSOR5129-25G APOSOR5129-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Vzorec: C₁₇H₂₁N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02071496
CAS číslo: 74852-62-3