Tisk…
1-Acetylpiperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5122-100G OR5122-25G OR5122-500G OR5122-5G
APOSOR5122-100GEA 2860 CZK
APOSOR5122-100G APOSOR5122-25G APOSOR5122-500G APOSOR5122-5G
1-Acetylpiperazine 97%
1-Acetylpiperazine
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,17 g/mol
Bod varu: 127…130 °C/8mmHg
Bod tání: 31…34 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058676
CAS číslo: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0