Tisk…
2-Nitro-m-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5116-10G OR5116-50G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA 622 CZK
APOSOR5116-10G APOSOR5116-50G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-cresol
2-Nitro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 106…108 °C/9,5mmHg
Bod tání: 35…39 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007125
CAS číslo: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9