Tisk…
2-Amino-4-chloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 744 CZK
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
2-Amino-4-chloropyridine 98%
2-Amino-4-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113820
CAS číslo: 19798-80-2