Tisk…
Methyl propionylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
OR5113-500G
APOSOR5113-500GEA 2530 CZK
APOSOR5113-500G
Methyl propionylacetate
Methyl propionylacetate
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Bod varu: 73…74 °C/5mmHg
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,037 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011705
CAS číslo: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3