Tisk…
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5112-5G OR5112-25G OR5112-100G
APOSOR5112-5GEA 1040 CZK
APOSOR5112-5G APOSOR5112-25G APOSOR5112-100G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod tání: 131…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065692
CAS číslo: 73401-74-8