Tisk…
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
OR5106-100G OR5106-25G
APOSOR5106-100GEA 2210 CZK
APOSOR5106-100G APOSOR5106-25G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Bod varu: 216…217 °C
Hustota: 1.006 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005980
CAS číslo: 15862-72-3