Tisk…
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Indazole-3-carboxylic acid
OR5104-100G OR5104-500G
APOSOR5104-100GEA 2440 CZK
APOSOR5104-100G APOSOR5104-500G
1H-Indazole-3-carboxylic acid
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Bod tání: 266…270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211066
CAS číslo: 4498-67-3