Tisk…
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, (S)-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine
OR5103-10G OR5103-5G
APOSOR5103-10GEA 5330 CZK
APOSOR5103-10G APOSOR5103-5G
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
Bod varu: 50…52 °C
Bod tání: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191371
CAS číslo: 22795-99-9
UN: 2733
ADR: 3+8 III