2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51025-5G
APOSOR51025-5GEA
5560
CZK
APOSOR51025-5G
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Vzorec:
C₁₆H₁₆O MW: 224,30 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32263492 CAS číslo: 1514864-84-6 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)