Tisk…
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51021-1G OR51021-5G
APOSOR51021-1GEA 3110 CZK
APOSOR51021-1G APOSOR51021-5G
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₂₂H₁₅BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28130386
CAS číslo: 872050-52-7