Tisk…
Imidazol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5102-1KG OR5102-2.5KG OR5102-500G
APOSOR5102-1KGEA 1160 CZK
APOSOR5102-1KG APOSOR5102-2.5KG APOSOR5102-500G
Imidazol
Imidazole
Vzorec: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Bod varu: 235 °C
Bod tání: 85…91 °C
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005183
CAS číslo: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,II