4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR51009-1G
OR51009-25G
OR51009-5G
APOSOR51009-1GEA
622
CZK
APOSOR51009-1G
APOSOR51009-25G
APOSOR51009-5G
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Vzorec:
C₂₅H₁₅Br MW: 395,30 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16660920 CAS číslo: 1161009-88-6 |