Tisk…
2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR510082-1G OR510082-250MG
APOSOR510082-1GEA 5560 CZK
APOSOR510082-1G APOSOR510082-250MG
2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
2,5-Diiodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃I₂N
MW: 354.92 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00463830
CAS číslo: 79887-24-4