Tisk…
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51006-1G OR51006-5G
APOSOR51006-1GEA 0 CZK
APOSOR51006-1G APOSOR51006-5G
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
Vzorec: C₁₆H₁₀BrN
MW: 296,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22054961
CAS číslo: 1698-16-4