Tisk…
2-Phenyl-9H-carbazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51005-1G OR51005-25G OR51005-5G
APOSOR51005-1GEA 622 CZK
APOSOR51005-1G APOSOR51005-25G APOSOR51005-5G
2-Phenyl-9H-carbazole 99%
2-Phenyl-9H-carbazole
Vzorec: C₁₈H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26402145
CAS číslo: 88590-00-5