Tisk…
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR51004-1G OR51004-5G OR51004-25G
APOSOR51004-1GEA 622 CZK
APOSOR51004-1G APOSOR51004-5G APOSOR51004-25G
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Vzorec: C₂₅H₁₄Br₂
MW: 474,20 g/mol
Bod tání: 240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704219
CAS číslo: 67665-47-8