Tisk…
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
OR51003-5G
APOSOR51003-5GEA 2730 CZK
APOSOR51003-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Vzorec: C₃₄H₂₂
MW: 430,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20040456
CAS číslo: 855828-36-3