(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR50989-1G
OR50989-250MG
OR50989-5G
APOSOR50989-1GEA
5390
CZK
APOSOR50989-1G
APOSOR50989-250MG
APOSOR50989-5G
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₆BrNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10566470 CAS číslo: 37777-74-5 |