Tisk…
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5098-1G OR5098-25G OR5098-5G
APOSOR5098-1GEA 3540 CZK
APOSOR5098-1G APOSOR5098-25G APOSOR5098-5G
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Vzorec: C₅H₂ClN₃O₄
MW: 203,54 g/mol
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006233
CAS číslo: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II