Tisk…
Ethyl-8-bromooctanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR50964-100G OR50964-25G
APOSOR50964-100GEA 4370 CZK
APOSOR50964-100G APOSOR50964-25G
Ethyl-8-bromooctanoate 97%
Ethyl-8-bromooctanoate
Vzorec: C₁₀H₁₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045057
CAS číslo: 29823-21-0