5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5,6-Dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR50963-25G
OR50963-5G
APOSOR50963-25GEA
16200
CZK
APOSOR50963-25G
APOSOR50963-5G
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec:
C₆H₂Br₂N₂S MW: 293,9700 g/mol Bod tání: 132…133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20257910 CAS číslo: 18392-81-9 |