Tisk…
3-Bromodibenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromodibenzo[b,d]furan
OR50961-1G OR50961-250MG OR50961-5G
APOSOR50961-1GEA 827 CZK
APOSOR50961-1G APOSOR50961-250MG APOSOR50961-5G
3-Bromodibenzofuran
3-Bromodibenzofuran
Vzorec: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09966042
CAS číslo: 26608-06-0