Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR50953-1G OR50953-250MG
APOSOR50953-1GEA 17790 CZK
APOSOR50953-1G APOSOR50953-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Vzorec: C₆H₁₀N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419412
CAS číslo: 512810-25-2