Tisk…
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50952-1G OR50952-250MG OR50952-5G
APOSOR50952-1GEA 2240 CZK
APOSOR50952-1G APOSOR50952-250MG APOSOR50952-5G
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Vzorec: C₁₀H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234848
CAS číslo: 15862-19-8