Tisk…
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR50951-1G OR50951-5G
APOSOR50951-1GEA 3540 CZK
APOSOR50951-1G APOSOR50951-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313,98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657883
CAS číslo: 15862-18-7