Tisk…
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Carbethoxy-2-thiouracil
OR50947-25G OR50947-5G
APOSOR50947-25GEA 2690 CZK
APOSOR50947-25G APOSOR50947-5G
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₃S
MW: 200,22 g/mol
Bod tání: 249…255 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006074
CAS číslo: 38026-46-9