Tisk…
7-Methyl-8-nitroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR50941-25G OR50941-5G
APOSOR50941-25GEA 8500 CZK
APOSOR50941-25G APOSOR50941-5G
7-Methyl-8-nitroquinoline
7-Methyl-8-nitroquinoline
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041234
CAS číslo: 7471-63-8