Tisk…
2,3-Dimethoxyphenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5089-25G OR5089-250MG OR5089-10G
APOSOR5089-25GEA 0 CZK
APOSOR5089-25G APOSOR5089-250MG APOSOR5089-10G
2,3-Dimethoxyphenol 96%
2,3-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Bod varu: 233…234 °C
Hustota: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008366
CAS číslo: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2