2,6-Dimethoxyphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5086-25G
OR5086-100G
APOSOR5086-25GEA
744
CZK
APOSOR5086-25G
APOSOR5086-100G
2,6-Dimethoxyphenol 97%
2,6-Dimethoxyphenol
Vzorec:
C₈H₁₀O₃ MW: 154,17 g/mol Bod varu: 261 °C/760mmHg Bod tání: 53…55 °C Bod vzplanutí: 140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064434 CAS číslo: 91-10-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...