Tisk…
3,3-Diphenylpropylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5085-100G OR5085-25G OR5085-5G
APOSOR5085-100GEA 3940 CZK
APOSOR5085-100G APOSOR5085-25G APOSOR5085-5G
3,3-Diphenylpropylamine 98%
3,3-Diphenylpropylamine
Vzorec: C₁₅H₁₇N
Bod varu: 166 °C/2mmHg
Bod tání: 24…31 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008202
CAS číslo: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3