Tisk…
3-Phenylpropylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5083-100G OR5083-250G OR5083-25G
APOSOR5083-100GEA 4960 CZK
APOSOR5083-100G APOSOR5083-250G APOSOR5083-25G
3-Phenylpropylamine 98%
3-Phenylpropylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 220…221 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008224
CAS číslo: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
UN: 2735
ADR: 8,III