(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR5082-100G
OR5082-25G
OR5082-500G
APOSOR5082-100GEA
1660
CZK
APOSOR5082-100G
APOSOR5082-25G
APOSOR5082-500G
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine 98%
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Vzorec:
C₁₀H₁₅N Bod varu: 220…222 °C Bod tání: –50 °C Hustota: 0,928 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008090 CAS číslo: 22374-89-6 EINECS: 244-942-2 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |