4-Methoxystilbene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5076-25G
OR5076-5G
APOSOR5076-25GEA
14220
CZK
APOSOR5076-25G
APOSOR5076-5G
4-Methoxystilbene 98%
4-Methoxystilbene
Vzorec:
C₁₅H₁₄O Bod tání: 134…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017178 CAS číslo: 1142-15-0 EINECS: 214-530-7 |