Tisk…

Ethyl-5-bromonicotinate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5075-100G OR5075-500G
APOSOR5075-100GEA 3110 CZK
APOSOR5075-100G APOSOR5075-500G
Ethyl-5-bromonicotinate 98%
Ethyl-5-bromonicotinate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Bod varu: 86…92 °C/0,5mmHg
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040366
CAS číslo: 20986-40-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR