Tisk…
2-Chloronicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
OR5074-100G OR5074-1KG OR5074-500G
APOSOR5074-100GEA 622 CZK
APOSOR5074-100G APOSOR5074-1KG APOSOR5074-500G
2-Chloronicotinic acid 98%
2-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod tání: 176…178 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006236
CAS číslo: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0