Tisk…
6-Hydroxynicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5072-100G OR5072-25G OR5072-500G
APOSOR5072-100GEA 2700 CZK
APOSOR5072-100G APOSOR5072-25G APOSOR5072-500G
6-Hydroxynicotinic acid 98%
6-Hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Bod tání: 314…316 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006277
CAS číslo: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9