Tisk…
6-Aminonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR5070-100G
APOSOR5070-100GEA 1660 CZK
APOSOR5070-100G
6-Aminonicotinic acid 98%
6-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Bod tání: 320 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006326
CAS číslo: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4