Tisk…
6-Chloronicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
OR5069-100G OR5069-25G OR5069-500G
APOSOR5069-100GEA 1240 CZK
APOSOR5069-100G APOSOR5069-25G APOSOR5069-500G
6-Chloronicotinic acid 98%
6-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006241
CAS číslo: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5