Tisk…
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5068-25G OR5068-5G OR5068-100G
APOSOR5068-25GEA 953 CZK
APOSOR5068-25G APOSOR5068-5G APOSOR5068-100G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod tání: 157…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134165
CAS číslo: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7