Tisk…
2-Ethoxynicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5067-5G
APOSOR5067-5GEA 1950 CZK
APOSOR5067-5G
2-Ethoxynicotinic acid 98%
2-Ethoxynicotinic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128788
CAS číslo: 35969-54-1