Tisk…
2,4,6-Trichloropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5063-100G OR5063-25G OR5063-5G
APOSOR5063-100GEA 1540 CZK
APOSOR5063-100G APOSOR5063-25G APOSOR5063-5G
2,4,6-Trichloropyrimidine 98%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₃N₂
Bod varu: 210…215 °C
Bod tání: 23…25 °C
Hustota: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006063
CAS číslo: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
UN: 3261
ADR: 8,III