Tisk…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
OR5062-100G OR5062-25G OR5062-500G
APOSOR5062-100GEA 953 CZK
APOSOR5062-100G APOSOR5062-25G APOSOR5062-500G
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 238…239 °C
Bod vzplanutí: 188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006299
CAS číslo: 499-83-2
EINECS: 207-894-3