Tisk…
3-Pyridineacetic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Pyridin-3-yl)acetic acid
OR5061-25G OR5061-5G OR5061-100G
APOSOR5061-25GEA 4900 CZK
APOSOR5061-25G APOSOR5061-5G APOSOR5061-100G
3-Pyridineacetic acid 99%
3-Pyridineacetic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066302
CAS číslo: 501-81-5
EINECS: 207-928-7