Tisk…
3-Thienylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5060-25G OR5060-5G OR5060-100G
APOSOR5060-25GEA 1210 CZK
APOSOR5060-25G APOSOR5060-5G APOSOR5060-100G
3-Thienylacetic acid 98%
3-Thienylacetic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005473
CAS číslo: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
UN: 3261
ADR: 8,III