Tisk…
2-Thienylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5059-100G OR5059-25G
APOSOR5059-100GEA 1700 CZK
APOSOR5059-100G APOSOR5059-25G
2-Thienylacetic acid 97%
2-Thienylacetic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Bod varu: 160 °C/22mmHg
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005458
CAS číslo: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,II