Tisk…
3-Thenoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
OR5058-100G OR5058-25G OR5058-5G
APOSOR5058-100GEA 3230 CZK
APOSOR5058-100G APOSOR5058-25G APOSOR5058-5G
3-Thenoic acid 98%
3-Thenoic acid
Vzorec: C₅H₄O₂S
Bod tání: 136…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005467
CAS číslo: 88-13-1