Tisk…
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 1790 CZK
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 114…116 °C/19mmHg
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005434
CAS číslo: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6