Tisk…

Thiophene-3-carbaldehyde 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde

OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 622 CZK
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Bod varu: 194…196 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005466
CAS číslo: 498-62-4
EINECS: 207-865-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR